Merck
571172
Sigma-Aldrich
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4CH2NC4H8MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.25 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C11H14N.BrH.Mg/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h2-3,6-7H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide can be used:
  • In the combinatorial preparation of rosamine derivatives, which are applicable as fluorescent probes in monitoring cellular glutathione (GSH) levels.
  • In the synthesis of 4,5-disubstituted-2-aminoimidazole−triazole derivatives having antibiofilm activity.
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of 4, 5-Disubstituted-2-Aminoimidazole--Triazole Conjugates for Antibiofilm/Antibiotic Resensitization Activity Against MRSA and Acinetobacter baumannii
Su Z, et al.
ChemMedChem, 6(12), 2243-2251 (2011)
Combinatorial rosamine library and application to in vivo glutathione probe
Ahn Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4510-4511 (2007)