Kluczowe dokumenty
571008
5-Chloro-2,3-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
96-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
FIRVUYUWCDJOMJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?