Kluczowe dokumenty
Z561045
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
Wybierz wielkość
1 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
Połączenie
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Wszystkie cztery szyjki są ustawione pionowo. Czwarta szyjka ma rozmiar 24/40 i jest ustawiona pod kątem 90° w stosunku do trzech pionowych szyjek. Dostępne są dodatkowe rozmiary kolb i złączy.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)