Merck
570540
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]aziridine-2-carboxylate
98%
Synonim(y):
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]-2-azridinecarboxylate, 1-(1′(R)-α-Methylbenzyl)-aziridine-2(R)-carboxylic acid (−)-menthol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +10.0 to +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](C1)OC(=O)[C@H]2CN2[C@H](C)c3ccccc3
InChI
1S/C21H31NO2/c1-14(2)18-11-10-15(3)12-20(18)24-21(23)19-13-22(19)16(4)17-8-6-5-7-9-17/h5-9,14-16,18-20H,10-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,22?/m1/s1
Klucz InChI
BLLGOPLLCDRJQD-NIPOPRQDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)