Merck
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(octyloxy)benzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4840 (lit.)
tw
332-333 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Klucz InChI
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup