Merck
568457
Sigma-Aldrich
2-Thienyl-N,N-bis(2-thienylmethylene)methanediamine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
111-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
Klucz InChI
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)