Merck
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
64-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)