Merck
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH2CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D >1.6020 (lit.)
gęstość
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
Klucz InChI
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)