Merck
567116
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane monooxide
97%
Synonim(y):
[3-(Diphenylphosphino)propyl]diphenylphosphine oxide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2POCH2CH2CH2P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
106-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=P(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26OP2/c28-30(26-18-9-3-10-19-26,27-20-11-4-12-21-27)23-13-22-29(24-14-5-1-6-15-24)25-16-7-2-8-17-25/h1-12,14-21H,13,22-23H2
Klucz InChI
ZZDVOUAZWJNTRE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)