Merck
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2(OCH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
38-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)