Merck
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(OC2H5)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5570 (lit.)
tw
293-294 °C (lit.)
gęstość
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves