Merck
564761
Sigma-Aldrich
Aniline, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Traceless arene resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.5-1.3 mmol/g loading
grupa funkcyjna
amine
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)