Merck
564443
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Synonim(y):
3-Chloro-4-(1-methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Chloro-4-isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6HOCH(CH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
140-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
Klucz InChI
PJBWTULFEPFOEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Rhodium-catalyzed asymmetric arylation of alkenylheterocycles
  • Stereoselective and regioselective rhodium-catalyzed carbometalation of ynamides
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3