Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł 410,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-499-5
Beilstein/REAXYS Number:
2354310
MDL number:
Assay:
97%
410,25 zł
Cena katalogowa547,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.075 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.507 (lit.) | refractive index n20/D 1.538 (lit.) |
| functional group fluoro, hydroxyl | functional group hydroxyl |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?