Merck
563501
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
126-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)