Przejdź do
306940
2,6-Dimethylbenzenethiol
95%
Synonim(y):
2,6-Dimethylthiophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-272-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Application
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
275468269689522929
description
95%
description
97%
description
98%
description
90%
assay
95%
assay
97%
assay
98%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
127.5 °C/50 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5698 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5736 (lit.)
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylbenzenethiol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)