Merck
563412
Sigma-Aldrich
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
Synonim(y):
Trimethyl[(naphthalen-1-yl)ethynyl]silane
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
292-293 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16Si/c1-16(2,3)12-11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)