Merck
563099
Sigma-Aldrich
Potassium phenethyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤5% Acetone
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BF3.K/c10-9(11,12)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2;/q-1;+1
Klucz InChI
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)