Merck
563048
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methylaniline
95%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH3)C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6030 (lit.)
tw
105-107 °C/205 mmHg (lit.)
gęstość
1.4780 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cccc(Br)c1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
LDUCMSVRKKDATH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-6-methylaniline can be used as a reactant to synthesize:
  • Alkyl substituted bromoindazole building blocks by Pd-catalyzed Suzuki coupling reaction with various vinyl boronic acids.
  • Difluoropyridoindole via Pd-catalyzed intramolecular Heck reaction with difluoropiperidinone.
  • 4-Methyl-N-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine by one-pot Cu-catalyzed domino C-N cross-coupling reaction with iodobenzene and thiourea.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and evaluation of indazole based analog sensitive Akt inhibitors
Okuzumi T, et al.
Molecular Biosystems, 6(8), 1389-1402 (2010)
Novel synthesis of 4, 4-difluoropyrido [4, 3-b] indoles via intramolecular Heck reaction
Madaiah M, et al.
Tetrahedron Letters, 54(11), 1424-1427 (2013)
Copper-promoted one-pot approach: Synthesis of benzimidazoles
Boddapati SN, et al.
Molecules (Basel), 25(8), 1788-1788 (2020)