Merck
562025
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
710,00 zł
710,00 zł
Cena katalogowa1420,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
710,00 zł
Cena katalogowa1420,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.960 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc([Mg]Br)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9O2.BrH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h3-4,6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BIHADPDUHXVNEP-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)