Merck
561681
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromo(4-fenoksyfenylo)magnez
Wybierz wielkość
50 ML
535,00 zł
535,00 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
535,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
535,00 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenoxy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)