Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in THF
density
1.047 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-9H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
Application
- As a substrate in the iron-catalyzed coupling reaction of aryl Grignard reagents with unprotected bromophenols.
- As a substrate in the cross-coupling of Grignard reagents using diaryl titanates and ferric chloride.
- In one of the key synthetic steps for the total synthesis of an antibiotic caboxamycin.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description 1.0 M in diethyl ether | description 0.5 M in THF | description 1.6 M in THF |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| concentration 1.0 M in THF | concentration 1.0 M in diethyl ether | concentration 0.5 M in THF | concentration 1.6 M in THF |
| density 1.047 g/mL at 25 °C | density 0.945 g/mL at 25 °C | density 0.921 g/mL at 25 °C | density 0.978 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group phenyl | functional group fluoro | functional group - | functional group - |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 - 5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 - -15 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?