Merck
561290
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
191-197 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cc3ccc(OC)cc3s2
InChI
1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
HRWAGCVMOGWQJF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent dla:
Przygotowanie biologicznie i farmakologicznie aktywnych cząsteczek
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)