Merck
561177
Sigma-Aldrich
2′-Benzoyl-2,4′-dichloroacetanilide
97%
Wybierz wielkość
5 G
183,50 zł
183,50 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
183,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC6H3(Cl)NHCOCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
183,50 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
119-123 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
chloro
ketone
phenyl
ciąg SMILES
ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Klucz InChI
HDXLZRWEZZFDKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)