Merck
561037
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Można użyć bromku 3,4-difluorofenylomagnezowego:
  • Do przygotowania kwasu 3,4-difluorofenyloboronowego, kluczowego budulca stosowanego w syntezie cząsteczek selektywnie transportujących noradrenalinę.[1]
  • W syntezie inhibitorów polimeryzacji tubuliny pochodzących z trimetoksybenzofenonu.[2]
  • W jednym z kluczowych etapów syntezy pochodnych diaryloketoksymu jako silnych antagonistów MCH-1R.[3]
  • W syntezie biologicznie ważnych analogów hydroksybupropionu przydatnych w rzucaniu palenia.[4]
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of in vitro and in vivo profiles of hydroxybupropion analogues: aids to smoking cessation
Lukas RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(12), 4731-4748 (2010)
Synthesis and monoamine transporter binding properties of 3α-(substituted phenyl) nortropane-2β-carboxylic acid methyl esters. Norepinephrine transporter selective compounds
Carroll FI, et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3852-3857 (2005)
Discovery of novel diarylketoxime derivatives as selective and orally active melanin-concentrating hormone 1 receptor antagonists
Suzuki T, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(18), 5339-5345 (2009)
2?Amino?3, 4, 5?Trimethoxybenzophenones as Potent Tubulin Polymerization Inhibitors.
Chuang H Y, et al.
ChemMedChem, 6(3), 450-456 (2011)