Merck
560499
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 560499, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
mp
150-153 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
iodo
ciąg SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-jodo-3-metylobenzoesowy może być stosowany do syntezy:
  • 2-jodo-3-metylobenzoesan metylu[1]
  • kwas 10,11-dihydro-10-oksodibenz[b,f]oksepin-4-octowy[2]
  • 5-methyl-3-pentyl-1H-isochromen-1-one[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric allylic oxidation with biarylbisoxazoline-copper (I) catalysis.
Andrus MB and Asgari D.
Tetrahedron, 56(32), 5775-5780 (2000)
G W Rewcastle et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(2), 491-496 (1991-02-01)
A series of tricyclic analogues of 9-oxo-9H-xanthene-4-acetic acid have been prepared and evaluated for their ability to cause hemorrhagic necrosis in subcutaneously implanted colon 38 tumors in mice, in an effort to extend the structure-activity relationships for this series. As
Veronika Hampl et al.
Scientia pharmaceutica, 79(1), 21-30 (2011-05-28)
New isocoumarins were prepared in an efficient way from 2-iodobenzoic acid derivatives and hept-1-yne in a Sonogashira reaction, followed by spontaneous cyclization. Catalytic hydrogenation gave the corresponding dihydroisocoumarins. A 4-chloroisocoumarin was prepared on an alternative pathway. Some of the new