Merck
560413
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenethylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5690 (lit.)
tw
125-129 °C/52.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
NCCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4-5,11H2
Klucz InChI
ACIMQXSSGMWVKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dichlorophenethylamine, a phenethylamine derivative, may be used to synthesize C-terminal phenethylamine peptide analog.
Przestroga
Absorbs CO2 from air
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alternate Binding Mode of C-terminal Phenethylamine Analogs of Gta (340-350) to Photoactivated Rhodopsin.
Anderson MA, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 68(6), 295-307 (2006)