Merck
560170
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH3)C6H3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
143-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-bromo-4-metylobenzoesowy można otrzymać z 2-bromo-4-metylobenzonitrylu poprzez hydrolizę.[1]
Zastosowanie
Kwas 2-bromo-4-metylobenzoesowy może być stosowany do syntezy:
  • 4′-hydroksy-5:6′-dimetylodibenzo-α-piron[2]
  • 2-bromo-4-metylobenzofenon[1]
  • 7-hydroksy-5′-metylo-6-n-heksylo-3:4-benzokumaryna[3]
  • 2-bromo-4-metylobenzoesan 2-(trimetylosililo)etylu[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies in the biochemistry of micro-organisms. 90. Alternariol and alternariol monomethyl ether, metabolic products of Alternaria tenuis.
Raistrick H, et al.
The Biochemical Journal, 55(3), 421-421 (1953)
204. Tetrahydrodibenzopyran derivatives isomeric with tetrahydrocannabinols.
Avison AWD, et al.
Journal of the Chemical Society, 952-955 (1949)
A Radioiodinated MIBG-octreotate conjugate exhibiting enhanced uptake and retention in sstr2-expressing tumor cells.
Vaidyanathan G, et al.
Bioconjugate Chemistry, 18(6), 2122-2130 (2007)
Intramolecular Reactions. IV. Chain Transfer Reaction Involving an Aromatic Hydrogen Atom and Related Reactions of 2-(4'-Methylbenzoyl)-benzenediazonium Salts1.
DeTar DF and Relyea DI.
Journal of the American Chemical Society, 78(17), 4302-4305 (1955)