Merck
560065
Sigma-Aldrich
9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
97%
Synonim(y):
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
67-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
Klucz InChI
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3