Merck
559733
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5120 (lit.)
tw
186 °C (lit.)
gęstość
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1F)N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QLOBMZKAOAACPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate participates as a reactant in the synthesis of guanidinylated 2,5-dideoxystreptamine derivative.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guanidinylated 2, 5-dideoxystreptamine derivatives as anthrax lethal factor inhibitors.
Jiao GS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(6), 1527-1531 (2006)