Przejdź do zawartości
8.41618
N-izopropylobenzyloamina
for synthesis
Synonim(y):
N-Isopropylbenzylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-067-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
bp
199-200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 87 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI key
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-izopropylobenzyloamina
Narządy docelowe
Respiratory system
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)