Kluczowe dokumenty
559695
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CF3)SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
185-189 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)