Merck
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
Synonim(y):
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
176-181 °C
ciąg SMILES
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
Klucz InChI
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C - closed cup