Merck
559644
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
130-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1F)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
IJEDLYZMLJORCY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3