Merck
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-allyl-α-methylbenzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5145 (lit.)
tw
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter