Przejdź do
491373
2-Chloro-4-ethylamino-15N-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
99 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
Atrazine-(ethylamino-15N)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14Cl15NN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.68
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
mp
172-174 °C (lit.)
application(s)
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
InChI key
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)