Kluczowe dokumenty
558818
4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Synonim(y):
2-Methylsulfanyl-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
176-180 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2OS/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
Klucz InChI
BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?