Merck
558583
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5355 (lit.)
gęstość
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 1-(aminomethyl)-5-fluoro-N,N-dimethyl-benzenesulfonamide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Practical Synthesis of 4-Fluoro-2-(methylthio) benzylamine and the Corresponding Sulfone and Sulfonamide.
Perlow DS, et al.
Synthetic Communications, 37(11), 1887-1897 (2007)