Kluczowe dokumenty
128090
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
mp
74-77 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Klucz InChI
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?