Merck
558575
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3) · SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
63-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
LJQUNSRHHHYXEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)