Przejdź do
8.52113
Fmoc-Asp(biotynylo-PEG)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(biotinyl-PEG)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-(N-biotinyl-3-(2-(2-(3-aminopropyloxy)-ethoxy)-ethoxy)-propyl)-L-asparagine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H53N5O10S
Masa cząsteczkowa:
783.93
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
biotin
storage temp.
2-8°C
General description
W przeciwieństwie do Fmoc-Lys(biotyna)-OH, ten nowy aminokwas znakowany biotyną ma doskonałą rozpuszczalność w DMF i innych rozpuszczalnikach stosowanych w Fmoc SPPS [1]. Spacer PEG ogranicza przeszkodę między peptydem a awidyną, prowadząc do lepszego wiązania biotyny. Co więcej, hydrofilowy charakter PEG minimalizuje niespecyficzne interakcje, które mogą powstać w wyniku zakopania grupy dystansowej w hydrofobowej kieszeni białek.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Odczynniki do biotynylacji w syntezie peptydów
Referencje literaturowe
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1279
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852102852340851029
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
biotin
functional group
biotin
functional group
-
functional group
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)