Merck
557374
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Wzór liniowy:
Cr(CO)3(NCCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
67-72 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.Cr/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
Klucz InChI
XPEKEFWOCFTTML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Catalyst for thermal transformation of poly(methylsilene) to SiC ceramics via crosslinking reactions
  • Catalyst for reduction of nitrobenzenes and nitrosobenzenes
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)