Merck
556890
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
95%
Synonim(y):
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
335 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-5-10(13)12(11-7)8-3-2-4-9(6-8)17(14,15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
VEMGKBUHUTYHHA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone [1-(3′-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] may be used to synthesize α-Pigment Yellow 191.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The first crystal structures of industrial laked yellow pigments determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(2), 338-341 (2008-12-02)