Merck
556475
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-phenyl-3-buten-2-ol
95%
Synonim(y):
2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ol
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHC(CF3)(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4740 (lit.)
tw
89-90 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C=C)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14,10(11,12)13)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,14H,1H2
Klucz InChI
QZTXJLLJGFCKCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter