Merck
556386
Sigma-Aldrich
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~50,000
Synonim(y):
Emeraldine base polyaniline
Wybierz wielkość
5 G
830,00 zł
25 G
4030,00 zł
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
830,00 zł
25 G
4030,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mw ~50,000
Poziom jakości
rozpuszczalność
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmaks.
~330 nm
ciąg SMILES
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
Klucz InChI
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Polyaniline (PAni) emeraldine salt can be prepared by protonation of PAni emeraldine base (PAni-EB). PAni-EB forms at pH>7. Its mechanism against corrosive agents has been explained in a study.[1]
Zastosowanie
PAni-EB may be used as a substrate for graphene transfer.[2]
Cechy i korzyści
Undoped form of conducting polymer (non-conductive).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annealing free, clean graphene transfer using alternative polymer scaffolds.
Wood JD, et al.
Nanotechnology, 26(5) (2015)
Study of epoxy and alkyd coatings modified with emeraldine base form of polyaniline.
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 58, 316-322 (2007)
Jia Liu et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6484), 1372-1376 (2020-03-21)
The structural and functional complexity of multicellular biological systems, such as the brain, are beyond the reach of human design or assembly capabilities. Cells in living organisms may be recruited to construct synthetic materials or structures if treated as anatomically
Produkty
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.