Merck
556319
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
65-66 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
Klucz InChI
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromek 2-chloro-5-fluorobenzylu można otrzymać w reakcji 2-chloro-5-fluorotoluenu z N-bromobursztynoimidem.[1]
Zastosowanie
Bromek 2-chloro-5-fluorobenzylu może być użyty do syntezy 2-chloro-5-fluorobenzaldehydu.[1]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Unusual Fluorine Atom Rearrangement in the Photocyclization of 1-Fluoro[ 5]helicenes.
Mallory FB and Mallory CW.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 526-526 (1983)