Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
104-106 °C/0.2 mmHg
density
1.311 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 96% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.311 g/mL at 25 °C | density - | density 1.31 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.365 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 104-106 °C/0.2 mmHg | bp - | bp 237-238 °C (lit.) | bp 130-134 °C/14 mmHg (lit.) |
| form liquid | form solid | form liquid | form - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index n |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?