Merck
556270
Sigma-Aldrich
Decyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4360 (lit.)
tw
85-89 °C (lit.)
gęstość
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C11H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
XFEWMFDVBLLXFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Decyl isocyanate is a linear alkyl isocyanate. It can be synthesized from decylamine.
Zastosowanie
Decyl isocyanate may be used to synthesize the following potential proteasome inhibitors:
  • decyl-urea-Val-NHNHBoc
  • decyl-urea-Val-Leu2-VS
  • decyl-urea-Val-Leu2-EK
(EK = epoxyketone, Val = valine, Boc = tert-butyloxycarbonyl protecting group, Leu = leucine, VS = vinyl sulfones)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wouter A van der Linden et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(1), 181-194 (2011-11-23)
Syringolins, a class of natural products, potently and selectively inhibit the proteasome and show promising antitumour activity. To gain insight in the mode of action of syringolins, the ureido structural element present in syringolins is incorporated in oligopeptide vinyl sulfones