Merck
555908
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
234-236 °C (lit.)
gęstość
1.640 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)4-2-1-3(8)5(9)6(4)10/h1-2H
Klucz InChI
XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 2,3,4-trifluorobenzenosulfonylu może być stosowany jako środek arylujący podczas syntezy pochodnych (2,3,4-trifluorofenylo)furanu.[1] Może być również stosowany podczas przygotowywania 1-(2-bromobenzylo)-2,5-bis(2,3,4-trifluorofenylo)pirolu i 1-(2-bromobenzylo)-2-(2,3,4-trifluorofenylo)pirolu.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient synthesis of Π-conjugated molecules incorporating fluorinated phenylene units through palladium-catalyzed iterative C (sp2)?H bond arylations.
Abdelmalek F, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2012-2020 (2015)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)