Merck
555797
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methyl-4(3H)quinazolinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
149-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C9H9N3O/c1-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9(13)12(6)10/h2-5H,10H2,1H3
Klucz InChI
IQOUPYQSZBDNAW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-amino-2-metylo-4(3H)chinazolinon jest pochodną chinazoliny. 2-metylo-3,1-benzoksazin-4-on ulega reakcji kondensacji z wodzianem hydrazyny, dając 3-amino-2-metylo-4(3H)chinazolinon.[1] Ulega kondensacji z różnymi podstawionymi aldehydami, dając zasady Schiffa.[2]
Zastosowanie
3-amino-2-metylo-4(3H)chinazolinon może być użyty do syntezy:
  • 2-metylo-3-[3'-aminoftalimido]-4(3H)-chinazolinon[3]
  • 2-alkilo-3-(metyloamino)-4(3H)-chinazolinon[4]
  • 3-amino-2-chlorometylo-4(3H)-chinazolinon[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disperse dyes based on 2-methyl-3-[3'-amino-phthalimido]-4 (3H)-quinazilinone.
Patel VH, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 67(11), 719-726 (2002)
Dipolar Cycloaddition Reactions with Quinazolinones: A New Route for the Synthesis of Several Annelated Pyrrolo-and Pyridazinoquinazoline Derivatives.
Ghabrial SS and Gaber HM.
Molecules (Basel), 8(5), 401-410 (2003)
Lithiation of 2-Alkyl-3-amino-and 2-Alkyl-3-(methylamino)-4 (3 H)-quinazolinones1.
Smith K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(2), 656-661 (1996)
Kollur Shiva Prasad et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 81(1), 276-282 (2011-07-12)
Four Schiff base ligands and their corresponding organotin(IV) complexes have been synthesized and characterized by elemental analyses, IR, (1)H NMR, MS and thermal studies. The Schiff bases are obtained by the condensation of 3-amino-2-methyl-4(3H)-quinazolinone with different substituted aldehydes. The elemental